HRP substrate, 1-Step™ ABTS Substrate Solution
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
PIER37615EA 147 EUR InStock
PIER37615
HRP substrate, 1-Step™ ABTS Substrate Solution
Tests Tests ELISA
The 1-Step™ ABTS (2,2'-azinobis [3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid] diammonium salt) is a ready-to-use, water-soluble ELISA substrate for horseradish peroxidase. This substrate yields a green product with absorbance maxima at 410 nm and 650 nm. Adding SDS to the substrate stops the reaction without changing the colour.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité