Substrate buffers, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34064 34062
PIER34064EA 94.75 EUR InStock
PIER34064 PIER34062
Substrate buffers, Pierce™
Buffers Tampons enzymatiques
These stable peroxide and diethanolamine substrate buffers produce optimised, reliable and convenient stock solutions for HRP and alkaline phosphatase assays detection respectively.
  • Ready to use
  • Minimises assay-to-assay variability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité