Ammonium thiocyanate en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium sulfocyanure
85331.260EA 63.1 EUR InStock
85331.260 85331.180
Ammonium thiocyanate en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Ammonium thiocyanate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
Merck Index: 13,00564
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité