Baryum chlorure en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de baryum
85332.180EA 33.1 EUR InStock
85332.180 85332.260
Baryum chlorure en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Baryum chlorure
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Point de fusion: ~ 963 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité