Pierce™ Peroxidase Suppressor
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER35000EA 187 EUR InStock
PIER35000
Pierce™ Peroxidase Suppressor
Tests Tests immunologiques
This peroxidase suppressor is a stable and easy-to-use inhibitor of endogenous peroxidase activity from cells and tissues.
  • Stable and ready-to-use
  • Effectively inhibits peroxidase activity
  • No interference with antigen-antibody interactions
Designed to reduce background signal in HRP-based immunohistochemistry applications.
Attention: Store at 4 °C upon receipt.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité