Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Plomb (II) acétate
85351.180EA 83.5 EUR InStock
85351.180 85351.260
Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
Diacétate de plomb
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: (H₃CCOO)₂Pb
MW: 325,29 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Numéro MDL: MFCD00012452
Numéro CAS: 301-04-2
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05411
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité