Inclusion body solubilisation reagent, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER78115EA 280 EUR InStock
PIER78115
Inclusion body solubilisation reagent, Pierce™
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Inclusion Body Solubilisation Reagent is designed to retrieve expressed protein in soluble form after lysis and extraction with reagents.
  • Achieves the essential first step for subsequent insoluble protein refolding procedures
  • One easy to use solution
  • Proprietary denaturant can be easily removed by dialysis so that SDS-PAGE may be performed
  • Can accommodate additional components such as reducing agents or chelating agents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité