L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chemiluminescent EMSA kit, LightShift™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20148 20148X
PIER20148EA 852 EUR InStock
PIER20148 PIER20148X
Chemiluminescent EMSA kit, LightShift™
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
LightShift™ Chemiluminescent EMSA Kit is a robust and sensitive system for performing electrophoretic mobility shift assays (EMSA) to identify and characterise protein-DNA binding interactions.
  • Excellent for detecting low-abundance proteins in nuclear extracts
  • Sensitivity that surpasses radioactive and digoxigenin methods
  • Compatible with previously established binding conditions for popular DNA-protein interactions
  • Includes EBNA Optimisation and Control Kit to help new users develop a working assay and understand the methods used to confirm binding interaction specificity
Information de livraison: Kit includes LightShift™ EMSA Optimisation and Control Kit (Cat. No. 20148X) and Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module (Cat. No. 89880).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité