Potassium acétate en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate de potassium
85364.260EA 81.3 EUR InStock
85364.260
Potassium acétate en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Potassium acétate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
Merck Index: 12,07764
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité