Potassium carbonate en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Carbonate de potassium
85365.260EA 40.1 EUR InStock
85365.260 85365.180
Potassium carbonate en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Potassium carbonate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: K₂CO₃
MW: 138,21 g/mol
Point de fusion: 891 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
Merck Index: 13,07702
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/16640598.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité