Potassium iodure 16,5% (p/v) en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
85366.180EA 134 EUR InStock
85366.180 85366.260
Potassium iodure 16,5% (p/v) en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Potassium iodure
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point de fusion: 686 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 0
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité