Résorcinol USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dihydroxy-1,3 benzène1,3-Benzènediol
85369.260EA 170 EUR InStock
85369.260 85369.180
Résorcinol USP Test Solution (TS)
Résorcinol
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point de fusion: 109 à 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/2299384.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité