Pierce™ DNA Extraction Buffer, Phenol:Chloroform and Tris Buffer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17908 17909
PIER17908EA 115 EUR InStock
PIER17908 PIER17909
Pierce™ DNA Extraction Buffer, Phenol:Chloroform and Tris Buffer
Buffers Tampons d'extraction
Phenol-chloroform, is phenol supplied premixed with chloroform:isoamyl alcohol (25:24:1) and accompanying bottle of buffer to equilibrate at either pH 6,7 or pH 8,0.
  • Offers excellent, nuclease-free performance
  • Ideal for lower pH DNA extractions and for most DNA applications
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité