Argent nitrate 0.1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
85370.180EA 137 EUR InStock
85370.180 85370.260
Argent nitrate 0.1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Argent nitrate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 0
ONU: 3264
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité