Sodium acétate en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate de sodium
85371.260EA 57.6 EUR InStock
85371.260
Sodium acétate en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Sodium acétate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Point de fusion: 324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité