Zinc sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
85378.180EA 17.2 EUR InStock
85378.180 85378.260
Zinc sulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Zinc sulfate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: O₄SZn
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011302
Numéro CAS: 7733-02-0
EINECS: 0
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité