Coupling resin, CarboxyLink™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER20266EA 258 EUR InStock
PIER20266
Coupling resin, CarboxyLink™
Protéines purification Protein Purification Resins
CarboxyLink™ coupling resin is used for covalent immobilisation of peptides or other carboxyl-containing molecules to a porous, beaded resin for use in affinity purification procedures.
  • DADPA-activated crosslinked 4% beaded agarose
  • Couple 1 to 2 mg of peptide per ml of resin
  • Immobilises peptides with high capacity and various orientations without steric hindrance
  • Immoblisation results in covalent attachment of carboxyl groups by amide bonds, allowing for multiple rounds of affinity purification with one batch of prepared resin
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité