Potassium bromate 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Fournisseur: VWR Chemicals
85334.180EA 127 EUR InStock
85334.180 85334.260
Potassium bromate 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS) 34
Potassium bromate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Point de fusion: -7.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 0
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité