Acide chlorhydrique 29 - 31%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85493.290EA 93.6 EUR InStock
85493.290
Acide chlorhydrique 29 - 31%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point de fusion: -30 °C
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119484862-27
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre 29 - 31 %
Coloration max. 10 APHA
Br (Bromure) max. 10 ppm
Cl2 (Chlore libre) max. 0.5 ppm
NH4 (Ammonium) max. 0.5 ppm
P (Phosphore total) max. 0.01 ppm
S (Soufre total) max. 0.3 ppm
Ag (Argent) max. 1 ppb
Al (Aluminium) max. 1 ppb
As (Arsenic) max. 0.5 ppb
Au (Or) max. 0.5 ppb
B (Bore) max. 1 ppb
Ba (Baryum) max. 0.1 ppb
Be (Béryllium) max. 0.1 ppb
Bi (Bismuth) max. 0.1 ppb
Ca (Calcium) max. 1 ppb
Cd (Cadmium) max. 0.1 ppb
Ce (Cérium) max. 0.1 ppb
Co (Cobalt) max. 0.1 ppb
Cr (Chrome) max. 0.5 ppb
Cs (Césium) max. 0.1 ppb
Cu (Cuivre) max. 0.5 ppb
Dy (Dysprosium) max. 0.1 ppb
Er (Erbium) max. 0.1 ppb
Eu (Europium) max. 0.1 ppb
Fe (Iron) max. 1 ppb
Ga (Gallium) max. 0.1 ppb
Gd (Gadolinium) max. 0.1 ppb
Ge (Germanium) max. 1 ppb
Hf (Hafnium) max. 0.1 ppb
Hg (Mercure) max. 0.1 ppb
Ho (Holmium) max. 0.1 ppb
In (Indium) max. 0.1 ppb
K (Potassium) max. 1 ppb
La (Lanthane) max. 0.1 ppb
Li (Lithium) max. 0.1 ppb
Lu (Lutétium) max. 0.1 ppb
Mg (Magnésium) max. 0.5 ppb
Mn (Manganèse) max. 0.1 ppb
Mo (Molybdène) max. 0.1 ppb
Na (Sodium) max. 1 ppb
Nb (Niobium) max. 0.1 ppb
Nd (Néodyme) max. 0.1 ppb
Ni (Nickel) max. 0.5 ppb
Pb (Plomb) max. 0.1 ppb
Pd (Palladium) Pour information
Pr (Praséodyme) max. 0.1 ppb
Pt (Platine) Pour information
Rb (Rubidium) max. 0.1 ppb
Re (Rhénium) max. 0.1 ppb
Rh (Rhodium) max. 0.1 ppb
Ru (Ruthénium) max. 0.1 ppb
Sb (Antimoine) max. 0.5 ppb
Sc (Scandium) max. 0.1 ppb
Se (Sélénium) max. 1 ppb
Sm (Samarium) max. 0.1 ppb
Sn (Etain) max. 0.5 ppb
Sr (Strontium) max. 0.1 ppb
Tb (Terbium) max. 0.1 ppb
Te (Tellure) max. 0.1 ppb
Th (Thorium) max. 0.1 ppb
Ti (Titane) max. 0.5 ppb
Tl (Thallium) max. 0.1 ppb
Tm (Thulium) max. 0.1 ppb
U (Uranium) max. 0.1 ppb
V (Vanadium) max. 0.5 ppb
W (Tungstène) max. 0.1 ppb
Y (Yttrium) max. 0.1 ppb
Yb (Ytterbium) max. 0.1 ppb
Zn (Zinc) max. 1 ppb
Zr (Zirconium) max. 0.1 ppb
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité