DNA plates for genomic/plasmid DNA extraction, E-Z® 96
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
BD96-01 BD96-02
IBD96-01EA 328 EUR InStock
IBD96-01 IBD96-02
DNA plates for genomic/plasmid DNA extraction, E-Z® 96
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E-Z® 96 DNA plates are silica glass fibre plates can bind up to 50 μg of genomic DNA or 20 μg of plasmid DNA per prep. Each well has a capacity of 1 ml and the plates are semi skirted. E-Z 96 DNA plates can be processed in vacuum manifolds and/or by centrifugation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité