VWR®, Flacons d’échantillonnage d’eau
Fournisseur: VWR Collection
331-0074EA 92.5 EUR InStock
331-0074 331-0076 331-0075 331-0077 VWRI331-0074.1 VWRI331-0075.1 VWRI331-0076.1 VWRI331-0077.1
VWR®, Flacons d’échantillonnage d’eau
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PET, transparent, avec bouchons à vis en PP.
  • Dosé avec 18 mg de thiosulfate de sodium (1,8%)
  • Avec bouchon, dosé et irradié
  • Résistance thermique : –10 à +40 °C
  • Excellente résistance aux chocs
  • Gradués
Idéals pour les tests d’eau. Flacons légers, rigides, durables, peu encombrants. Bouchon bombé avec sceau de sécurité inviolable. Le PET transparent assure une bonne visibilité du niveau du contenu.
Spécifique à la demande britannique.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité