Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 25.3 EUR InStock
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Gants
Ces gants offrent une protection efficace dans les environnements de sciences de la vie et de fabrication pharmaceutique. Sans latex, sans silicone et antistatiques, ils fournissent tout le confort et toute l'assurance nécessaires dans les laboratoires de recherche. Le polymère de nitrile synthétique (acrylonitrile butadiène) est très étanche avec un faible risque de perforations d'épingles et une fois enfilés, ces gants dissipent l'électricité statique et réduisent les risques d'hypersensibilité au latex ou au silicone, contribuant ainsi à garder les mains saines et protégées tout en facilitant une recherche sans risque de contamination.
  • Très bonne protection, propreté et qualité
  • Manchettes plus longues pour une protection supplémentaire
  • Plus résistants et plus lisses que des gants en latex, ils offrent une meilleure protection à un vaste éventail de produits chimiques, y compris les substances cytotoxiques
  • Extrémité des doigts texturée, pour une meilleure préhension et une grande sensibilité tactile
  • Manchettes renforcées pour une solidité accrue
  • Ambidextres et à usage unique pour un enfilage, un retrait et un recyclage rapides
  • Sans latex de caoutchouc naturel, ni silicone, ce qui permet de réduire les risques d'hypersensibilité associés aux gants de type I
Ces gants sont parfaits pour une utilisation dans les applications à risque élevé dans les domaines des sciences de la vie, la recherche biomédicale, médecine légale et la fabrication de médicaments non stériles. Fournissant le plus haut niveau de protection de la gamme de gants Kimtech™, ils sont approuvés pour le contact alimentaire et offrent une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les dangers liés aux micro-organismes. Ils sont également résistants aux virus conformément à la norme ISO 16604.
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Approuvés pour le contact alimentaire.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité