Spill tray benches
Fournisseur: MHP Industries
WPVCLARGE WPVCSMALL
CLARWPVCLARGEEA 108 EUR InStock
CLARWPVCLARGE CLARWPVCSMALL
Spill tray benches
Matériaux absorbants
White PVC spill tray benches for use outside radiation areas.
Informations de commande: Colourless PVC liners are also available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité