Anti-CAP1 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9923EA 579 EUR InStock
BSBTPB9923
Anti-CAP1 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Adenylyl cyclase-associated protein 1(CAP1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: CAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité