Anti-Calcitonin Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9936EA 550 EUR InStock
BSBTPB9936
Anti-Calcitonin Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Calcitonin gene-related peptide 1(CALCA) detection. Tested with IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité