Anti-ISG15 Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPB9951EA 550 EUR InStock
BSBTPB9951
Anti-ISG15 Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Ubiquitin-like protein ISG15(ISG15) detection. Tested with WB, IHC-P in Mouse.
Type: Primary
Antigen: ISG15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité