Calibration standard, single element, bismuth for AAS and ICP-OES, pure grade
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9303761EA 46.3 EUR InStock
PERCN9303761
Calibration standard, single element, bismuth for AAS and ICP-OES, pure grade
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Attention: These standards are in acid solution, for full details of hazards and specification, please see website and the links to Material Safety Data Sheets (MSDS) and Technical Data sheets.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité