Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myc Tag Rabbit Polyclonal Antibody (CF488A)

Fournisseur: Biotium

20436.EA 308 EUR InStock
20436.
Anti-Myc Tag Rabbit Polyclonal Antibody (CF488A)
Anticorps
Polyclonal anti-MYC (EQKLISEEDL) reacts with human c- MYC tagged fusion proteins. The antibody recognizes the epitope tag fused to either the amino- or carboxy- termini of targeted proteins. This conjugate is prepared by labeling polyclonal rabbit anti-MYC IgG (H+L) with CF™488A dye. CF™488A (Ex/Em 490/515 nm) is a superior alternative to the traditional green fluorescent dye FITC (or fluorescein) owing to its exceptional brightness and photostability. CF™488A has brightness and photostability comparable to Alexa Fluor® 488.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.

Type: Tag
Antigen: Myc Tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: MYC tag

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité