Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody (CF640R)

Fournisseur: Biotium

20423.EA 421 EUR InStock
20423.
Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody (CF640R)
Anticorps
Polyclonal anti-RFP reacts with red fluorescent protein (RFP from Discosoma spp.) and its variants. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against human, mouse and rat serum proteins. This conjugate is prepared by labeling polyclonal rabbit anti-RFP IgG (H+L) with CF™640R dye. CF™640R (Ex/Em 642/662 nm) is a novel far-red rhodamine-based dye spectrally similar to Cy®5 and Alexa Fluor® 647. CF™640R is much brighter than Cy®5 and at least as bright as Alexa Fluor® 647 when excited at 633 or 635 nm. However, the most important advantage of CF™640R is its exceptional photostability.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific. Cy®5 is a registered trademark of GE Healthcare.

Type: Tag
Antigen: RFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Discosoma spp.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité