Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Llama Polyclonal Antibody (CF™ 594)

Fournisseur: Biotium

20451-1MGEA 317 EUR InStock
20451-1MG
Anti-IgG Llama Polyclonal Antibody (CF™ 594)
Anticorps
Llama anti-rabbit CF™ dye conjugates are prepared by labeling affinity purified llama anti-rabbit IgG (H+L) with a selection of CF™ dyes. CF™ dyes offer combined advantages in brightness, photostability, and specificity compared other fluorescent dyes. CF™594 (Ex/Em 593/614 nm) is a deep-red dye spectrally similar to Alexa Fluor® 594 and Texas Red® dye but yields much brighter protein conjugates due to its high quantum yield and exceptional water solubility. CF™594 also has excellent photostability ideal for demanding applications, such as confocal microscopy and single molecule imaging.

Alexa Fluor® and Texas Red® are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Llama
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité