Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Fc gamma Goat Polyclonal Antibody (CF™ 640R)

Fournisseur: Biotium

20410-500UGEA 289 EUR InStock
20410-500UG
Anti-IgG Fc gamma Goat Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Anticorps
This product is prepared by labeling F(ab’)2 fragment goat anti-mouse IgG (H+L), Fcgamma fragment specific, with CF™640R. The antibody has been adsorbed against human, bovine and horse serum proteins to minimize cross-reactivity. Far-red fluorescent CF™640R (Ex/Em 642/662 nm) is much brighter than Cy®5 and at least as bright as Alexa Fluor® 647, and has exceptional photostability.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific. Cy®5 is a registered trademark of GE Healthcare.

Type: Secondary
Antigen: IgG Fc gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité