Heating tapes, IT-S45
Fournisseur: ISOPAD
542364-000 111280-000 873740-000 386552-000 051330-000 932450-000
454-3001EA 252 EUR InStock
454-3001 454-3002 454-3003 ISOP386552-000 ISOP051330-000 ISOP932450-000
Heating tapes, IT-S45
Appareils chauffants
Isopad IT-S45 is a preterminated, flexible heating tape consisting of glassfibre insulated, flexible fabric.
  • Maximum operating temperature: 450 °C
  • Width×Thickness: 30×5 mm (±10%)
  • Maximum power per meter 250 W/m
The protective overbraid of the coiled heating conductors meets the requirements of Protection Class I. This heating tape is typically used for heating up and compensating for heat losses on short pipes and small sized structures. The heating tape is not moisture protected and must only be used in dry areas.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité