L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gibson Assembly® HiFi 1 Step, Master mixes
Fournisseur: SGI - DNA Synthetic Genomics
GA1100-10MM GA1100-50MM
GA1100-10MMEA 0 EUR InStock
GA1100-10MM GA1100-50MM
Gibson Assembly® HiFi 1 Step, Master mixes
Réactifs pour acides nucléiques Cloning Kits and Ligation
The Gibson Assembly® Hi-Fi 1-Step Master Mix (2X) contains a proprietary mixture of enzymes and reagents optimised to facilitate one-step assembly of double standed DNA fragments. This master mix includes a proof-reading polymerase that mediates junction repair resulting assembled constructs with low rates of junction errors and high sequence fidelity.
Informations de commande: Master mixes supporting 10 or 50 reactions are available. Master mixes are provided as a single vial of Gibson Assembly® 1-Step Master Mix (2X) along with a detailed instruction manual. Note that this product does not include the Gibson Assembly® Positive Control found in the Gibson Assembly® HiFi 1-Step Kit.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité