Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Fournisseur: SAMCO
234 231 232-1S 232-20S 232-11 243 233
SAMC234EA 0 EUR InStock
SAMC234 SAMC231 SAMC232-1S SAMC232-20S SAMC232-11 SAMC243 SAMC233
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Pipettes Pipettes Pasteur
Ces pipettes aux pointes fines et aux ampoules intégrées sont idéales pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de petits volumes.
  • Fabriquées en PE incassable, non toxique
  • La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
  • Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
  • Parfaites pour enlever des couches de cellules et séparer des échantillons de sang
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité