Pipettes Pasteur, tige étroite, Samco™
Fournisseur: SAMCO
241 242 251-1S 251-20S 251 252
SAMC241EA 0 EUR InStock
SAMC241 SAMC242 SAMC251-1S SAMC251-20S SAMC251 SAMC252
Pipettes Pasteur, tige étroite, Samco™
Pipettes Pipettes Pasteur
Ces pipettes incassables en PE non toxique empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour des applications de banque de sang comme les procédures de sédimentation.
  • La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
  • Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
  • Pas besoin de branchement, de conditionnement et d'autoclavage
Sa conception simple comprend une ampoule intégrée et une tige flexible qui se plie vers l'échantillon à partir de tubes étroits ou de petite taille.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité