Magnetic Stirrers, RT basic
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88880008 88880010 88880012
BARN88880008EA 184 EUR InStock
BARN88880008 BARN88880010 BARN88880012
Magnetic Stirrers, RT basic
Agitateurs Agitateurs magnétiques
The RT basic plug and play magnetic stirrers have a small foot print and are ideal for routine stirring applications.
  • Two non-slip silicone plate covers provided with all units (1 black, 1 white)
  • Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring
  • Polypropylene top and body provides excellent chemical resistance
  • Low power consumption
  • Detachable plug
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité