Biotin NTA
Fournisseur: Biotium
90074 90056
90074.EA 190 EUR InStock
90074. 90056.
Biotin NTA
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Biotinylated probes for detection of His-tagged proteins immobilised on nitrocellulose membranes.
  • White solid soluble in water
  • Removable from the histidine-tagged protein at pH 4,8
Biotin NTA, also known as BNTA (Biotin nitrilotriacetic acid, tripotassium salt) reversibly binds to histidine-tagged proteins, and can be detected with Biotium's CF™ Dye streptavidin or monoclonal anti-biotin fluorescent conjugates. Available with 6-atom aminohexanoyl (X) linker between the biotin and NTA to facilitate interaction with streptavidin.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité