Absorbants - boudins, feuilles ou rouleaux; pour les déversements à base de produits chimiques, d'huile et d'eau
Fournisseur: VWR Collection
121-0138EA 167 EUR InStock
121-0138 121-0141 121-0144
Absorbants - boudins, feuilles ou rouleaux; pour les déversements à base de produits chimiques, d'huile et d'eau
Matériaux absorbants
Les produits VWR® pour absorber ou récupérer les liquides écoulés protègent employés et environnement de travail contre toutes sortes de débordements, fuites, gouttes et autres incidents imprévus.
  • Absorbent toute une variété de liquides industriels, y compris huile, eau, solvants, liquides de refroidissement
  • Ne peuvent être laissés à l'extérieur, car ils absorberaient l'eau
  • Absorbants universels ou de maintenance
Pour une utilisation avec des produits chimiques, de l'huile et de l’eau.
De couleur grise.
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité