Absorbants - Feuillles, rouleaux et boudins pour les éclaboussures d'huile
Fournisseur: VWR
VWR®
121-0143EA 42.75 EUR InStock
121-0143 121-0140 121-0137
Absorbants - Feuillles, rouleaux et boudins pour les éclaboussures d'huile
Matériaux absorbants
Les produits VWR® pour absorber ou récupérer les liquides écoulés protègent employés et environnement de travail contre toutes sortes de débordements, fuites, gouttes et autres incidents imprévus.
  • Absorbent uniquement les liquides à base d'huile et de pétrole
  • N'absorbent pas les liquides à base d'eau
  • Peuvent être laissés à l'extérieur puisqu'ils n'absorbent pas l'eau
De couleur blanche
Commander maintenant
COMMANDE
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité