Magnetic Stirrers, RT touch
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88880014 88880016
BARN88880014EA 358 EUR InStock
BARN88880014 BARN88880016
Magnetic Stirrers, RT touch
Agitateurs Agitateurs magnétiques
RT touch are low profile magnetic stirrers with a digital display, they are ideal for routine stirring applications where precise stirring speed is required.
  • Digital control, detachable plug, programmable and includes magnetic stirring bar
  • Gradual start-up stirring to prevent splashing
  • Threaded hole for support rod
  • Low profile lightweight design with small footprint, two sizes available
  • Strong magnetic coupling to ensure consistent stirring during experimental procedures
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité