Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

X-β-D-cellobioside

Fournisseur: Biotium

Attention

10026.EA 219 EUR InStock
10026.
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside is a chromogenic substrate for β-cellobiosidase.

  • Cellobiosidase Substrate

White solid soluble in DMSO.

Enzymatic cleavage of the substrate generates a dark blue-coloured precipitate.

Attention: Store at −20 °C and protect from light.


Formule: C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
MW: 570,78 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 177966-52-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/07/20244107.jpg
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité