Gants industriels, uvex phynomic lite
Fournisseur: UVEX
6004010 6004011 6004006 6004007 6004008 6004009
112-4504EA 79.2 EUR InStock
112-4504 112-4505 112-4327 112-4328 112-4329 112-4340
Gants industriels, uvex phynomic lite
Gants
The uvex phynomic lite is the lightest safety glove in its class. The glove liner made of polyamide/elastane features an extremly thin aqua-polymer impregnation on palm and fingertips.
  • Excellent dexterity
  • Excellent dry grip
  • Very high level of breathability
  • Coating is extremely thin but still highly durable
Ideal for precision assembly work and other precision work. Suitable for use in dry and slightly damp areas.
Certifications: EN 388:2016 (2121X)
Approuvés pour le contact alimentaire
Label OEKO-Tex® Standard 100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité