Photoreactive dyes and reagents
Fournisseur: Biotium
92016.EA 276 EUR InStock
92016.
Photoreactive dyes and reagents
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
INA (5-iodonaphthyl-1-azide) is a lipophilic photoreactive probe, which has been used to selectively label membrane-embedded cysteine residues of proteins.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité