Sodium fluorure ≥99%, en poudre ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
424320050 424325000 424320025
ACRO424320050EA 25.3 EUR InStock
ACRO424320050 ACRO424325000 ACRO424320025
Sodium fluorure ≥99%, en poudre ACS
Sodium fluorure
Formule: NaF
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.3 % (150°C)
Titration ≥99 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Sodium fluosilicate ≤0.1 % (Na2SiF6)
Sulfite (SO2) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g
Insoluble matter ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité