Carnauba wax, jaune, raffiné No. 1
Fournisseur: Thermo Scientific
222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 118 EUR InStock
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, jaune, raffiné No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Point de fusion: 81…86 °C
Point d'éclair: 282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130724
Numéro CAS: 8015-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité