Acide hydrobromique ∼48% dans l'eau pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223325000 223320025
ACRO223325000EA 61.2 EUR InStock
ACRO223325000 ACRO223320025
Acide hydrobromique ∼48% dans l'eau pour analyses
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité