L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol dénaturé, anhydrous Spectroscopy (IPA 5% + MeoH 5%)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol denatured
224090010 224095000 224090025
ACRO224090010EA 76.2 EUR InStock
ACRO224090010 ACRO224095000 ACRO224090025
Éthanol dénaturé, anhydrous Spectroscopy (IPA 5% + MeoH 5%)
Ethanol denatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0.78 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1987
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC 4.0 to 6.0 % (2-Propanol)
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité