Aristolochic acid mélange I et II 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
226091000 226095000
ACRO226091000EA 118 EUR InStock
ACRO226091000 ACRO226095000
Aristolochic acid mélange I et II 96%
Aristolochic acid
CAS No.: 313-67-7
Formule: C₁₇H₁₁NO₇
MW: 341,275 g/mol
Point de fusion: 269…270 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004996
Numéro CAS: 313-67-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 % (typically I + II isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité