2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
226340010 226342500
ACRO226340010EA 109 EUR InStock
ACRO226340010 ACRO226342500
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·xH₂O
Point de fusion: >245 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150780
Numéro CAS: 52558-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤20 % (K.F.)
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Ratio of Absorbances 0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1, water
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité