Kinetin 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
226500010 226500050 226500250
ACRO226500010EA 68.4 EUR InStock
ACRO226500010 ACRO226500050 ACRO226500250
Kinetin 99%
Kinetin
CAS No.: 525-79-1
Formule: C₁₀H₉N₅O
Point de fusion: 269…271 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075757
Numéro CAS: 525-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité